Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Tissue MicroArray (Cancer)
Codice prodotto. 18746163 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1 Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
18746163 1 Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18746163 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP230277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    388.50€ / pezzi 1
    Risparmia 22.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 59 Carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Quantità 1 Slide
Specie Human
Tissue Condition Cancer
Tipo Lung
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Dimensions (LxW) 2.0 mm