Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired)
Codice prodotto. 18287062 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18287062 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18287062 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82089077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1257.90€ / 1 sets
    Risparmia 72.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Respiratory
Quantità 1 Set
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Lung
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Primary Tumor and Normal Paired
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Primary Tumor and Normal Paired)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only