missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)

Codice prodotto. 18249243 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18249243 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18249243 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82060602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00€
    1120.35€ / 0.1mg
    Risparmia 64.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Blood Lymph
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL
Product Type Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.