Learn More
Novus Biologicals™ Human Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Specifica
Specifica
| Tissue | Lymph |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkins Disease |
| Frazione cellulare | Membrane |
| Condizione del tessuto | Tumor |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Product Type | Human Lymphoma Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only