Learn More
R&D Systems™ Human Lysyl Oxidase Homolog 3 (NP_115992) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18774989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18774989 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18774989 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00€
    897.75€ / 10µg
    Risparmia 52.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Lysyl Oxidase Homolog 3/LOXL3
Numero di accesso NP_115992
ID gene (immissione) 84695
Alias gene EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, EC 1.4.3.13, LOL3, LOXL, LOXL3, lysyl oxidase homolog 3, lysyl oxidase-like 3, Lysyl oxidase-like protein 3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg