missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MAGI3 Partial ORF (NP_066016, 966 a.a. - 1064 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_066016 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 260425 |
Peso molecolare | 36.63kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162667
|
Abnova™
H00260425-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16152667
|
Abnova™
H00260425-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: HGPPSGTNSARQSPALQHRPMGQSQANHIPGDRSALEGEIGKDVSTSYRHSWSDHKHLAQPDTAVISVVGSRHNQNLGCYPVELERGPRGFGFSLRGGKSpecifica
NP_066016 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MAGI-3/MGC163281/RP4-730K3.1/dJ730K3.2 | |
MAGI3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
260425 | |
MAGI3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HGPPSGTNSARQSPALQHRPMGQSQANHIPGDRSALEGEIGKDVSTSYRHSWSDHKHLAQPDTAVISVVGSRHNQNLGCYPVELERGPRGFGFSLRGGK | |
RUO | |
MAGI3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |