Learn More
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32143099 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32143099 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2575171Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa