missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Matriptase/ST14 (NP_068813) VersaClone cDNA
Descrizione
- The Human Matriptase/ST14 (NP_068813) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Matriptase/ST14, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The Matriptase/ST14 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Specifica
Specifica
| Gene | Matriptase/ST14 |
| Numero di accesso | NP_068813 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| ID gene (immissione) | 6768 |
| Alias gene | EC 3.4.21, Epithin, HAI, Matriptase, Membrane-type serine protease 1, MTSP1, MT-SP1EC 3.4.21.109, prostamin, PRSS14, Serine protease 14, Serine protease TADG-15, SNC19, SNC19MTSP1, ST14, suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma), suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma, matriptase, epithin), suppressor of tumorigenicity 14 protein, TADG15, TADG-15, TMPRSS14, tumor associated differentially expressed gene 15 protein, Tumor-associated differentially-expressed gene 15 protein |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?