Learn More
Human MCL1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32153226 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32153226 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32153226 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2569861Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human MCL1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MCL1 knockout HEK-293T
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot