missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MEF2BNB Full-length ORF (AAH10931.1, 1 a.a. - 119 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH10931.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 729991 |
Peso molecolare | 38.83kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16170864
|
Abnova™
H00729991-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16160864
|
Abnova™
H00729991-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: MEEPEMQLKGKKVTDKFTESVYVLANEPSVALYRLQEHVRRSLPELAQHKADMQRWEEQSQGAIYTVEYACSAVKNLVDSSVYFRSVEGLLKQAISIRDHMNASAQGHSPEEPPPPSSASpecifica
AAH10931.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.83kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEEPEMQLKGKKVTDKFTESVYVLANEPSVALYRLQEHVRRSLPELAQHKADMQRWEEQSQGAIYTVEYACSAVKNLVDSSVYFRSVEGLLKQAISIRDHMNASAQGHSPEEPPPPSSA | |
RUO | |
MEF2BNB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
729991 | |
MEF2BNB (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MEF2BNB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |