Learn More
R&D Systems™ Human Mesothelin (NP_005814.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18732797
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732797 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732797 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.00€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 49.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Specifica
Gene Mesothelin
Numero di accesso NP_005814.2
ID gene (immissione) 10232
Alias gene CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPF, MPFSMRP, MSLN, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, SMR, soluble MPF mesothelin related protein
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg