Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Base Media
Codice prodotto. 18411670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
90 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18411670 90 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18411670 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore HSC002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.23€
    313.95€ / 1 sets
    Risparmia 38.28€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Defined media for human hematopoietic stem cell growth and differentiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Methylcellulose Base Media
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 90 mL
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.