Learn More
R&D Systems™ Human METTL14 (NP_066012.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18768028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18768028 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18768028 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    387.45€ / 10µg
    Risparmia 22.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene METTL14
Numero di accesso NP_066012.1
ID gene (immissione) 57721
Alias gene EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, KIAA1627, KIAA1627methyltransferase-like protein 14, methyltransferase like 14
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg