Learn More
R&D Systems™ Human MIF Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human MIF Quantikine ELISA Kit quantifies human MIF in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), urine (10 ul), human milk (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervallo saggio | 0.16 - 10ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.068ng/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine |
| Specificità | Natural and Recombinant Human MIF |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?