Learn More
R&D Systems™ Human MIF Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 18772084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
6 Plates
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Sufficiente per Dimensione della confezione
18772084 1 Plate 1 x 96-well Plate 1 set
18752034 6 Plates 6 x 96-well Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18772084 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DMF00B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    912.45€ / 1 sets
    Risparmia 52.55€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Human MIF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human MIF Quantikine ELISA Kit quantifies human MIF in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), urine (10 ul), human milk (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 0.16 - 10ng/mL
Assay Sensitivity 0.068ng/mL
Coniugato HRP
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine
Specificità Natural and Recombinant Human MIF
Sufficiente per 1 x 96-well Plate
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 4282
Quantità 1 Plate
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (10uL),Platelet-poor Heparin Plasma (10uL),Urine (10uL),Human Milk (10uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.