Learn More
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32143880 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32143880 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2585171Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T