missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse CD11b Rat, APC-Cy7, Clone: M1/70, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

124.00€ - 250.00€

Specifica

Antigene Human/Mouse CD11b
Clone M1/70
Concentrazione 0.2mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB22-APC7-25UG
25 μg
124.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15941668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB22-APC7-100UG
100 μg
250.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Human/Mouse CD11b
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Primary
Store at 2-4°C.
M1/70
Flow Cytometry
APC-Cyanine7
RUO
IgG2b κ
Protein A/G Purified
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications