Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, Biotin, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 187.00€
Specifica
Antigene | Human/Mouse CD44 |
---|---|
Clone | IM7 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941928
|
EnquireBio
QAB39-B-25UG |
25 μg |
85.85€
25µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931928
|
EnquireBio
QAB39-B-100UG |
100 μg |
187.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Human/Mouse CD44 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2 | |
12505 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
IM7 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_001034239 | |
Cd44 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |