Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, PE-Cy7, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB39-PE7-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941938
  • 263.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Human/Mouse CD44
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
Cd44
Protein A/G Purified
RUO
12505
IgG2b κ
Flow Cytometry
IM7
PE-Cyanine7
NP_001034239
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.