Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, V450, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00€ - 339.00€
Specifica
Antigene Human/Mouse CD44
Clone IM7
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15901948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB39-V450-25UG
25 μg
162.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15991938
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB39-V450-100UG
100 μg
339.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Human/Mouse CD44
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
12505
IgG2b κ
Protein A/G Purified
IM7
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
NP_001034239
Cd44
Primary
Store at 2-4°C.