Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, Biotin, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 364.00€
Specifica
Antigene Human/Mouse CD45R / B220
Clone RA3-6B2
Concentrazione 0.2mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15931988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB41-B-25UG
25 μg
85.85€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15911988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB41-B-100UG
100 μg
98.45€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB41-B-500UG
500 μg
212.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15921988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB41-B-1MG
1 mg
364.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Human/Mouse CD45R / B220
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
19264
IgG2a κ
Protein A/G Purified
RA3-6B2
Flow Cytometry
Biotin
RUO
NP_001255215
Ptprc
Primary
Store at 2-4°C.