missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18078431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18078431 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18078431 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB6657

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Monoclonal specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Dynactin Subunit 1/DCTN1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 705007
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 ug/mL
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N. accesso geni Q14203
Alias gene DAP-150, DCTN1, DP-150, Dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), HMN7B, p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Simboli geni DCTN1
Specie ospite Mouse
Immunogeno E. coli-derived recombinant human Dynactin Subunit 1/DCTN1 Ala1145-Ser1278 Accession # Q14203
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1639
Test di specificità Detects human Dynactin Subunit 1/DCTN1 in direct ELISAs, and huamn and mouse DCTN1 in Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human DCTN2 is observed.
Ricostituzione Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.