Learn More
Abcam Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit
Codice prodotto. 32119220 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
384 tests
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119220 1 x 96 Tests 96 tests
32111988 10 x 96 Tests 96 tests
32119061 1 x 384 Tests 384 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 32119220 Fornitore Abcam N. del fornitore ab3175501x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human/Mouse /Rat ERK2 with a sensitivity of 18.483 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step.
Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human/Mouse /Rat ERK2 with a sensitivity of 18.483 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step.
- Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader
- Different formats for different needs: 10x96 plates for bulk orders and 384-well plate for higher throughput
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Intervallo saggio 78.125 to 5000 pg/mL
Assay Sensitivity 18.483 pg/mL
Content And Storage 4°C
Analiti rilevabili Mapk1 (ERK2)
Saggio Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit
Metodo di rilevamento Colorimetric
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Lysates, Tissue Extracts
Sufficiente per 96 Tests
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Gene Mapk1
Immunoassay Kit Grade RUO
Tempo di incubazione 60 minutes
Measuring Range 78.125 to 5000 pg/mL
Proteine Mapk1
Quantitation Range 78.125 to 5000 pg/mL
Quantità 1 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Oncology
Shipping Condition Blue Ice
Bersaglio Mapk1 (ERK2)
Target Kit Named Mapk1 (ERK2)
Durata del test 90 minutes
Tempo totale saggio 90 minutes
Limite di rilevamento 78.125 pg/mL