missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse/Rat Smad7 Antibody, R&D Systems™

Descrizione
Smad7 Monoclonal specifically detects Smad7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
Specifica
Specifica
| Antigene | Smad7 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 293039 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N. accesso geni | O15105 |
| Alias gene | CRCS3, FLJ16482, hSMAD7, MAD homolog 7, MAD homolog 8, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 7 (Drosophila), MADH7, MADH7mothers against decapentaplegic homolog 7, MADH8, Mothers against decapentaplegic homolog 8, Mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 7, Mothers against DPP homolog 7, Mothers against DPP homolog 8, SMAD 7, SMAD family member 7MAD (mothers against decapentaplegic, Drosophila) homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7 (Drosophila), Smad7 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?