missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human MR1 (NP_001522.1) VersaClone cDNA
Descrizione
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Specifica
Specifica
| Gene | MR1 |
| Numero di accesso | NP_001522.1 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/ μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 1039 bp |
| ID gene (immissione) | 3140 |
| Alias gene | Class I histocompatibility antigen-like protein, FLJ31593, H2ls, HLALS, major histocompatibility complex class I-related gene protein, major histocompatibility complex, class I-like sequence, major histocompatibility complex, class I-related, MHC class I-like antigen MR-1, MHC class I-related gene protein, MHC class-I related-gene protein |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?