Learn More
Abnova™ Human MSX2 Partial ORF (AAH15509.1, 1 a.a. - 133 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH15509.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 4488
Peso molecolare 40.26kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16024425
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00004488-Q03.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16014425
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00004488-Q03.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a member of the muscle segment homeobox gene family. The encoded protein is a transcriptional repressor whose normal activity may establish a balance between survival and apoptosis of neural crest-derived cells required for proper craniofacial morphogenesis. The encoded protein may also have a role in promoting cell growth under certain conditions and may be an important target for the RAS signaling pathways. Mutations in this gene are associated with parietal foramina 1 and craniosynostosis type 2. [provided by RefSeq]
Sequence: MASPSKGNDLFSPDEEGPAVVAGPGPGPGGAEGAAEERRVKVSSLPFSVEALMSDKKPPKEASPLPAESASAGATLRPLLLSGHGAREAHSPGPLVKPFETASVKSENSEDGAAWMQEPGRYSPPPRHTSPTT
Specifica
Specifica
AAH15509.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
40.26kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CRS2/FPP/HOX8/MSH/PFM/PFM1
MSX2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4488
MSX2 (Human) Recombinant Protein (Q03)
MASPSKGNDLFSPDEEGPAVVAGPGPGPGGAEGAAEERRVKVSSLPFSVEALMSDKKPPKEASPLPAESASAGATLRPLLLSGHGAREAHSPGPLVKPFETASVKSENSEDGAAWMQEPGRYSPPPRHTSPTT
RUO
MSX2
Wheat Germ (in vitro)