Learn More
Abnova™ Human MTTP Partial ORF (NP_000244.1, 794 a.a. - 894 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_000244.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 4547
Peso molecolare 36.85kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16171455
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00004547-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16161455
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00004547-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
MTP encodes the large subunit of the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein. Protein disulfide isomerase (PDI) completes the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein, which has been shown to play a central role in lipoprotein assembly. Mutations in MTP can cause abetalipoproteinemia. [provided by RefSeq]
Sequence: SSFVKAGLETSTETEAGLEFISTVQFSQYPFLVCMQMDKDEAPFRQFEKKYERLSTGRGYVSQKRKESVLAGCEFPLHQENSEMCKVVFAPQPDSTSSGWF
Specifica
Specifica
NP_000244.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ABL/MGC149819/MGC149820/MTP
MTTP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4547
MTTP (Human) Recombinant Protein (Q01)
SSFVKAGLETSTETEAGLEFISTVQFSQYPFLVCMQMDKDEAPFRQFEKKYERLSTGRGYVSQKRKESVLAGCEFPLHQENSEMCKVVFAPQPDSTSSGWF
RUO
MTTP
Wheat Germ (in vitro)