missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human Mucin-1 / MUC-1 (54-115) Protein, Fc Tag
dietro preventivo
Specifica
Numero di accesso | NP_002447.4 |
---|---|
Peso molecolare | 33.6 kDa |
Sorgente | Human Mucin-1 (54-115), Fc Tag (MU1-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 54 - Gly 115 (Accession # NP_002447.4). |
Immunogeno | Leu 54 - Gly 115 |
Requisiti di stoccaggio | -20°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17196511
|
ACROBiosystems
MU1-H5257-100UG |
100 µg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17106521
|
ACROBiosystems
MU1-H5257-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Membrane mucins have several functions in epithelial cells including cytoprotection, extravasation during metastases, maintenance of luminal structure, and signal transduction. MUC17, contains an extended, repetitive extracellular glycosylation domain and a carboxyl terminus with two EGF-like domains, a SEA module domain, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain with potential serine and tyrosine phosphorylation sites. Interacts via its C-terminus with PDZK1 and this interaction appears important for proper localization. Probably plays a role in maintaining homeostasis on mucosal surfaces.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 33.6 kDa.Specifica
NP_002447.4 | |
Human Mucin-1 (54-115), Fc Tag (MU1-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 54 - Gly 115 (Accession # NP_002447.4). | |
-20°C | |
Mucin-1 | |
Human | |
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method. | |
Powder |
33.6 kDa | |
Leu 54 - Gly 115 | |
Mucin 1,MUC1,CD227,EMA,H23AG,KL-6,MAM6,MUC-1/SEC,MUC-1/X,MUC1/ZD,PEM,PEMT,PUM,CA 15-3,Episialin | |
Unconjugated | |
Fc Tag | |
HEK293 | |
Bio-Markers and CD Antigens |