Learn More
R&D Systems™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Codice prodotto. 18693940 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18693940 5 Slides pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18693940 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP278068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A Novus product, part of R&D Systems. The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 Slides
Specie Human
Da utilizzare con (applicazione) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.
Product Line Novus