Learn More
R&D Systems™ human MuRF1/TRIM63 (NP_115977.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18722397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722397 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722397 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    325.50€ / 10µg
    Risparmia 19.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Specifica
Gene MuRF1/TRIM63
Numero di accesso NP_115977.2
ID gene (immissione) 84676
Alias gene EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28 FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 10 μg