Learn More
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32157617 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32157617 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2632671Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MVB12A (FAM125A) knockout HeLa