missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MYPN Partial ORF (NP_115967, 61 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_115967
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 84665
Peso molecolare 37.84kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16150817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084665-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16160817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084665-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

MYPN is a component of the sarcomere that tethers nebulin (MIM 161650) in skeletal muscle and nebulette (MIM 605491) in cardiac muscle to alpha-actinin (see ACTN2; MIM 102573) at the Z lines (Bang et al., 2001 [PubMed 11309420]).[supplied by OMIM]

Sequence: PDLSAFLSQEELDESVNLARLAINYDPLEKADETQARKRLSPDQMKHSPNLSFEPNFCQDNPRSPTSSKESPQEAKRPQYCSETQSKKVFLNKAADFIEELSSLFKSHSS
Specifica

Specifica

NP_115967
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MYOP
MYPN
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84665
MYPN (Human) Recombinant Protein (Q01)
PDLSAFLSQEELDESVNLARLAINYDPLEKADETQARKRLSPDQMKHSPNLSFEPNFCQDNPRSPTSSKESPQEAKRPQYCSETQSKKVFLNKAADFIEELSSLFKSHSS
RUO
MYPN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications