Learn More
Abnova™ Human NAPG Partial ORF (NP_003817.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_003817.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 8774
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16169225
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00008774-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16159225
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00008774-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This gene encodes soluble NSF attachment protein gamma. The soluble NSF attachment proteins (SNAPs) enable N-ethyl-maleimide-sensitive fusion protein (NSF) to bind to target membranes. NSF and SNAPs appear to be general components of the intracellular membrane fusion apparatus, and their action at specific sites of fusion must be controlled by SNAP receptors particular to the membranes being fused. The product of this gene mediates platelet exocytosis and controls the membrane fusion events of this process
Sequence: MAAQKINEGLEHLAKAEKYLKTGFLKWKPDYDSAASEYGKAAVAFKNAKQFEQAKDACLREAVAHENNRALFHAAKAYEQAGMMLKEMQKLPEAVQLIEK
Specifica
Specifica
NP_003817.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GAMMASNAP
NAPG
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8774
NAPG (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAAQKINEGLEHLAKAEKYLKTGFLKWKPDYDSAASEYGKAAVAFKNAKQFEQAKDACLREAVAHENNRALFHAAKAYEQAGMMLKEMQKLPEAVQLIEK
RUO
NAPG
Wheat Germ (in vitro)