missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NDUFS7 Full-length ORF (NP_077718.2, 1 a.a. - 213 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_077718.2
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 374291
Peso molecolare 50kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160354
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00374291-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16170354
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00374291-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes a protein that is a subunit of one of the complexes that forms the mitochondrial respiratory chain. This protein is one of over 40 subunits found in complex I, the nicotinamide adenine dinucleotide (NADH):ubiquinone oxidoreductase. This complex functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain, and ubiquinone is believed to be the immediate electron acceptor for the enzyme. Mutations in this gene cause Leigh syndrome due to mitochondrial complex I deficiency, a severe neurological disorder that results in bilaterally symmetrical necrotic lesions in subcortical brain regions. [provided by RefSeq]

Sequence: MAVLSAPGLRGFRILGLRSSVGLAVQARGVHQSVATDGPSSTQPALPKARAVAPKPSSRGEYVVAKLDDLVNWARRSSLWPMTFGLACCAVEMMHMAAPRYDMDRFGVVFRASPRQSDVMIVAGTLTNKMAPALRKVYDQMPEPRYVVSMGSCANGGGYYHYSYSVVRGCDRIVPVDIYIPGCPPTAEALLYGILQLQRKIKRERRLQIWYRR
Specifica

Specifica

NP_077718.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
50kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAVLSAPGLRGFRILGLRSSVGLAVQARGVHQSVATDGPSSTQPALPKARAVAPKPSSRGEYVVAKLDDLVNWARRSSLWPMTFGLACCAVEMMHMAAPRYDMDRFGVVFRASPRQSDVMIVAGTLTNKMAPALRKVYDQMPEPRYVVSMGSCANGGGYYHYSYSVVRGCDRIVPVDIYIPGCPPTAEALLYGILQLQRKIKRERRLQIWYRR
RUO
NDUFS7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
374291
NDUFS7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CI-20KD/FLJ45860/FLJ46880/MGC120002/MY017/PSST
NDUFS7
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications