missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Nephrin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18042142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18042142 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18042142 Fornitore R&D Systems N. del fornitore AF4269

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sheep Polyclonal Antibody

Nephrin Polyclonal specifically detects Nephrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Nephrin
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunohistochemistry 1-15 ug/mL
N. accesso geni O60500
Alias gene CNF, nephrin, nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin), NPHNCNF, NPHS1, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
Simboli geni NPHS1
Specie ospite Sheep
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Nephrin Gln23-Thr1029 Accession # O60500
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4868
Test di specificità Detects human Nephrin in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 20% cross-reactivity with recombinant mouse Nephrin is observed.
Ricostituzione Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Human
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.