missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NETO1 Partial ORF (NP_620416.1, 434 a.a. - 533 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_620416.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 81832
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16170427
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00081832-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16160427
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00081832-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a predicted transmembrane protein containing two extracellular CUB domains followed by a low-density lipoprotein class A (LDLa) domain. It also has an intracellular FXNPXY-like motif, which has been shown in other proteins to be essential for the internalization of clathrin coated pits during endocytosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct proteins have been described. [provided by RefSeq]

Sequence: GSQLSSTKGSRSNLSTRDASILTEMPTQPGKPLIPPMNRRNILVMKHNYSQDAADACDIDEIEEVPTTSHRLSRHDKAVQRFCLIGSLSKHESEYNTTRV
Spezifikation

Spezifikation

NP_620416.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BCTL1/BTCL1
NETO1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
81832
NETO1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GSQLSSTKGSRSNLSTRDASILTEMPTQPGKPLIPPMNRRNILVMKHNYSQDAADACDIDEIEEVPTTSHRLSRHDKAVQRFCLIGSLSKHESEYNTTRV
RUO
NETO1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen