missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NFE2L3 Partial ORF (NP_004280, 585 a.a. - 694 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_004280
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 9603
Peso molecolare 37.84kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16171016
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009603-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16161016
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009603-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes a member of the cap 'n' collar basic-region leucine zipper family of transcription factors. The encoded protein heterodimerizes with small musculoaponeurotic fibrosarcoma factors to bind antioxidant response elements in target genes. This protein is a membrane bound glycoprotein that is targeted to the endoplasmic reticulum and the nuclear envelope. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 16, 17, and 18. [provided by RefSeq]

Sequence: RGKNKVAAQNCRKRKLDIILNLEDDVCNLQAKKETLKREQAQCNKAINIMKQKLHDLYHDIFSRLRDDQGRPVNPNHYALQCTHDGSILIVPKELVASGHKKETQKGKRK
Specifica

Specifica

NP_004280
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NRF3
NFE2L3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9603
NFE2L3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RGKNKVAAQNCRKRKLDIILNLEDDVCNLQAKKETLKREQAQCNKAINIMKQKLHDLYHDIFSRLRDDQGRPVNPNHYALQCTHDGSILIVPKELVASGHKKETQKGKRK
RUO
NFE2L3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications