Learn More
Gibco™ Human Nidogen Recombinant Protein, PeproTech®
Descrizione
This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein interacts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | P14543 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Functional Assay |
| Formato | Lyophilized |
| Formulazione | protein with no preservative |
| ID gene (immissione) | 4811 |
| Peso molecolare | 133.5 kDa |
| Nome | Human Nidogen |
| Quantità | 1 mg |
| Status giuridico | RUO |
| Concentrazione di endotossine | <1 EU/ μg |
| Vedi altri risultati |