missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human NMNAT3 Partial ORF (NP_835471, 116 a.a. - 215 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_835471 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 349565 |
Peso molecolare | 36.74kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162877
|
Abnova™
H00349565-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16172877
|
Abnova™
H00349565-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The coenzyme NAD and its derivatives are involved in hundreds of metabolic redox reactions and are utilized in protein ADP-ribosylation, histone deacetylation, and in some Ca(2+) signaling pathways. NMNAT (EC 2.7.7.1) is a central enzyme in NAD biosynthesis, catalyzing the condensation of nicotinamide mononucleotide (NMN) or nicotinic acid mononucleotide (NaMN) with the AMP moiety of ATP to form NAD or NaAD (Zhang et al., 2003 [PubMed 12574164]).[supplied by OMIM]
Sequence: IQEIVEKFGLVCVGRVGHDPKGYIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLYTKGSTWKGKSTQSTEGKTSSpecifica
NP_835471 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PNAT-3/PNAT3 | |
NMNAT3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
349565 | |
NMNAT3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
IQEIVEKFGLVCVGRVGHDPKGYIAESPILRMHQHNIHLAKEPVQNEISATYIRRALGQGQSVKYLIPDAVITYIKDHGLYTKGSTWKGKSTQSTEGKTS | |
RUO | |
NMNAT3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |