Learn More
Abnova™ Human NMRAL1 Full-length ORF (NP_065728.1, 1 a.a. - 299 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_065728.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 57407
Peso molecolare 59.7kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16152663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00057407-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16162663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00057407-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: MVDKKLVVVFGGTGAQGGSVARTLLEDGTFKVRVVTRNPRKKAAKELRLQGAEVVQGDQDDQVIMELALNGAYATFIVTNYWESCSQEQEVKQGKLLADLARRLGLHYVVYSGLENIKKLTAGRLAAAHFDGKGEVEEYFRDIGVPMTSVRLPCYFENLLSHFLPQKAPDGKSYLLSLPTGDVPMDGMSVSDLGPVVLSLLKMPEKYVGQNIGLSTCRHTAEEYAALLTKHTRKVVHDAKMTPEDYEKLGFPGARDLANMFRFYALRPDRDIELTLRLNPKALTLDQWLEQHKGDFNLL
Specifica
Specifica
NP_065728.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVDKKLVVVFGGTGAQGGSVARTLLEDGTFKVRVVTRNPRKKAAKELRLQGAEVVQGDQDDQVIMELALNGAYATFIVTNYWESCSQEQEVKQGKLLADLARRLGLHYVVYSGLENIKKLTAGRLAAAHFDGKGEVEEYFRDIGVPMTSVRLPCYFENLLSHFLPQKAPDGKSYLLSLPTGDVPMDGMSVSDLGPVVLSLLKMPEKYVGQNIGLSTCRHTAEEYAALLTKHTRKVVHDAKMTPEDYEKLGFPGARDLANMFRFYALRPDRDIELTLRLNPKALTLDQWLEQHKGDFNLL
RUO
NMRAL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57407
NMRAL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ25918/HSCARG/SDR48A1
NMRAL1
Recombinant
wheat germ expression system