Learn More
Abcam Human Nogo A Peptide, Synthetic, Blocking, 50 μg
Codice prodotto. 32150004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32150004 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32150004 Fornitore Abcam N. del fornitore ab23489350ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Synthetic blocking peptide suitable for blocking applications.
  • Peptide Type: Synthetic
  • Applications: BL
  • Formulation: Liquid, pH 7.2
  • Storage Conditions: Store at -20°C
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Product Type Blocker and Diluent
Tampone pH7.2
Content And Storage Store at -20°C.
Forma Liquid
Label or Dye Unconjugated
Reattività Human
Shipping Condition Blue Ice
Substrate Properties Peptide-based Substrate
Target Molecule Nogo A (Human)
Cross-reattività Human
Formulazione pH 7.2
Quantità 50 μg
Da utilizzare con (applicazione) Blocking