Learn More
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32154805 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32154805 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2572791Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa