missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NRBP2 Partial ORF (NP_848659, 151 a.a. - 258 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00340371-Q01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16162817

  • 335.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: PRVLAPPPEEVQKAKTPTPEPFDSETRKVIQMQCNLERSEDKARWHLTLLLVLEDRLHRQLTYDLLPTDSAQDLASELVHYGFLHEDDRMKLAAFLESTFLKYRGTQA
Specifica

Specifica

NP_848659
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PRVLAPPPEEVQKAKTPTPEPFDSETRKVIQMQCNLERSEDKARWHLTLLLVLEDRLHRQLTYDLLPTDSAQDLASELVHYGFLHEDDRMKLAAFLESTFLKYRGTQA
RUO
NRBP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
340371
NRBP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434P086/MGC138699/TRG16/pp9320
NRBP2
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali