Learn More
Novus Biologicals™ Human Ovary Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Codice prodotto. 18212263 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18212263 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18212263 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.00€
    653.10€ / 1mg
    Risparmia 37.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Human Ovary Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Reproductive
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Total Protein - Human Tumor Tissue: Ovary
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Tumor
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Ovary Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only