missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human OX40 Ligand/TNFSF4 Antibody, R&D Systems™
Descrizione
OX40 Ligand/TNFSF4 Monoclonal antibody specifically detects OX40 Ligand/TNFSF4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifica
Specifica
| Antigene | OX40 Ligand/TNFSF4 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 1034083 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N. accesso geni | Q6FGS4 |
| Alias gene | CD134 ligand, CD134L, CD252, CD252 antigen, Glycoprotein Gp34, gp34, OX40 antigen ligand, OX40 ligand, OX40L, OX-40L, OX4OL, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 (34kD), tax-transcriptionally activated glycoprotein 1, 34kD, TNFSF4, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 4, tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, TXGP1 |
| Specie ospite | Mouse |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?