Learn More
Novus Biologicals™ Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes)
Codice prodotto. 18225810 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18225810 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18225810 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBL126451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00€
    795.90€ / 0.1mg
    Risparmia 46.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Diabetes) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tissue Pancreas
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Membrane Protein - Diabetic Disease: Pancreas
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Diabetes
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Product Type Human Pancreas Membrane Tissue Lysate (Adult Diabetes)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only