Learn More
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32154066 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32154066 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2585611Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PANK4 (Pantothenate kinase 4) knockout HEK-293T