Learn More
Human PATL1 (Pat1b) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32141941 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32141941 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2590331Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Human PATL1 (Pat1b) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: PATL1 (Pat1b) knockout HeLa