Learn More
Abnova™ Human PBX2 Partial ORF (NP_002577, 354 a.a. - 430 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_002577
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 5089
Peso molecolare 34.21kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16064505
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005089-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16054505
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005089-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a ubiquitously expressed member of the TALE/PBX homeobox family. It was identified by its similarity to a homeobox gene which is involved in t(1;19) translocation in acute pre-B-cell leukemias. This protein is a transcriptional activator which binds to the TLX1 promoter. The gene is located within the major histocompatibility complex (MHC) on chromosome 6. [provided by RefSeq]
Sequence: DMFLGMPGLNGDSYSASQVESLRHSMGPGGYGDNLGGGQMYSPREMRANGSWQEAVTPSSVTSPTEGPGSVHSDTSN
Specifica
Specifica
NP_002577
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.21kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
G17/HOX12/PBX2MHC
PBX2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5089
PBX2 (Human) Recombinant Protein (Q02)
DMFLGMPGLNGDSYSASQVESLRHSMGPGGYGDNLGGGQMYSPREMRANGSWQEAVTPSSVTSPTEGPGSVHSDTSN
RUO
PBX2
Wheat Germ (in vitro)