Learn More
Abnova™ Human PCMT1 Partial ORF (NP_005380, 117 a.a. - 225 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_005380
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 5110
Peso molecolare 37.73kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16162445
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005110-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16172445
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005110-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Three classes of protein carboxyl methyltransferases, distinguished by their methyl-acceptor substrate specificity, have been found in prokaryotic and eukaryotic cells. The type II enzyme catalyzes the transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to the free carboxyl groups of D-aspartyl and L-isoaspartyl residues. These methyl-accepting residues result from the spontaneous deamidation, isomerization, and racemization of normal L-aspartyl and L-asparaginyl residues and represent sites of covalent damage to aging proteins PCMT1 (EC 2.1.1.77) is a protein repair enzyme that initiates the conversion of abnormal D-aspartyl and L-isoaspartyl residues to the normal L-aspartyl form.[supplied by OMIM]
Sequence: DDSVNNVRKDDPTLLSSGRVQLVVGDGRMGYAEEAPYDAIHVGAAAPVVPQALIDQLKPGGRLILPVGPAGGNQMLEQYDKLQDGSIKMKPLMGVIYVPLTDKEKQWSR
Specifica
Specifica
NP_005380
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PCMT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5110
PCMT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DDSVNNVRKDDPTLLSSGRVQLVVGDGRMGYAEEAPYDAIHVGAAAPVVPQALIDQLKPGGRLILPVGPAGGNQMLEQYDKLQDGSIKMKPLMGVIYVPLTDKEKQWSR
RUO
PCMT1
Recombinant
wheat germ expression system