Learn More
Abnova™ Human PCYT1A Partial ORF (NP_005008, 2 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_005008
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 5130
Peso molecolare 35.53kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16162485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005130-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16152485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005130-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: DAQCSAKVNARKRRKEAPGPNGATEEDGVPSKVQRCAVGLRQPAPFSDEIEVDFSKPYVRVTMEEASRGTPCERPVRVYADGIFDLFHS
Specifica
Specifica
NP_005008
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CT/CTPCT/PCYT1
PCYT1A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5130
PCYT1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
DAQCSAKVNARKRRKEAPGPNGATEEDGVPSKVQRCAVGLRQPAPFSDEIEVDFSKPYVRVTMEEASRGTPCERPVRVYADGIFDLFHS
RUO
PCYT1A
Wheat Germ (in vitro)